1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520628-10G PC520628-1G PC520628-5G
APOSPC520628-10GEA 9590 DKK
APOSPC520628-10G APOSPC520628-1G APOSPC520628-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₆F₆
Molekylvægt: 228.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226545
CAS-nummer: 157928-43-3