2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520620-10G PC520620-1G PC520620-5G
APOSPC520620-10GEA 9590 DKK
APOSPC520620-10G APOSPC520620-1G APOSPC520620-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrF₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226699
CAS-nummer: 112290-04-7