2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520618-10G PC520618-1G PC520618-5G
APOSPC520618-10GEA 7860 DKK
APOSPC520618-10G APOSPC520618-1G APOSPC520618-5G
2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆HCl₂F₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100554
CAS-nummer: 1099598-11-4