1-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520615-25G PC520615-5G
APOSPC520615-25GEA 14730 DKK
APOSPC520615-25G APOSPC520615-5G
1-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₆BrF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697865
CAS-nummer: 155820-88-5