3,5-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC520614-10G PC520614-5G
APOSPC520614-10GEA 4200 DKK
APOSPC520614-10G APOSPC520614-5G
3,5-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226518
CAS-nummer: 7655-72-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III