2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520613-10G PC520613-1G PC520613-5G
APOSPC520613-10GEA 8650 DKK
APOSPC520613-10G APOSPC520613-1G APOSPC520613-5G
2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅ClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226678
CAS-nummer: 1099597-74-6