3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC520612-10G PC520612-1G PC520612-5G
APOSPC520612-10GEA 7900 DKK
APOSPC520612-10G APOSPC520612-1G APOSPC520612-5G
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂F₅N
Kogepunkt: 64 °C/150mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226519
CAS-nummer: 1099598-21-6