2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Bromo-4-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC520610-10G PC520610-1G PC520610-5G
APOSPC520610-10GEA 6470 DKK
APOSPC520610-10G APOSPC520610-1G APOSPC520610-5G
2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆BrF₃
Molekylvægt: 239.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226554
CAS-nummer: 121793-12-2