1-Bromo-4-(2,2-difluoropropyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520609-10G PC520609-1G PC520609-5G
APOSPC520609-10GEA 11330 DKK
APOSPC520609-10G APOSPC520609-1G APOSPC520609-5G
1-Bromo-4-(2,2-difluoropropyl)benzene 97%
1-Bromo-4-(2,2-difluoropropyl)benzene
Formel: C₉H₉BrF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226517
CAS-nummer: 1099598-20-5