2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520608-10G PC520608-5G
APOSPC520608-10GEA 4630 DKK
APOSPC520608-10G APOSPC520608-5G
2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 95%
2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆BrF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100539
CAS-nummer: 1099597-98-4