3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC520606-10G PC520606-1G PC520606-5G
APOSPC520606-10GEA 10460 DKK
APOSPC520606-10G APOSPC520606-1G APOSPC520606-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Smeltepunkt: 159…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697687
CAS-nummer: 186593-14-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III