(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520605-1G PC520605-5G
APOSPC520605-1GEA 881 DKK
APOSPC520605-1G APOSPC520605-5G
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Formel: C₆H₁₀F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226597
CAS-nummer: 154727-51-2