2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC520600-250MG PC520600-500MG
APOSPC520600-250MGEA 2100 DKK
APOSPC520600-250MG APOSPC520600-500MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10696245
CAS-nummer: 944900-39-4