2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520599-10G PC520599-1G PC520599-5G
APOSPC520599-10GEA 8650 DKK
APOSPC520599-10G APOSPC520599-1G APOSPC520599-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10687403
CAS-nummer: 1040681-74-0