3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC520593-1G PC520593-5G
APOSPC520593-1GEA 1210 DKK
APOSPC520593-1G APOSPC520593-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂F₅N
Kogepunkt: 139…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699122
CAS-nummer: 1099597-92-8
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,III