3-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520592-10G PC520592-1G PC520592-5G
APOSPC520592-10GEA 9680 DKK
APOSPC520592-10G APOSPC520592-1G APOSPC520592-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044298
CAS-nummer: 749875-32-9