4-Fluoro-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC520591-1G PC520591-250MG PC520591-5G
APOSPC520591-1GEA 175 DKK
APOSPC520591-1G APOSPC520591-250MG APOSPC520591-5G
4-Fluoro-1H-pyrazole 98%
4-Fluoro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃FN₂
Smeltepunkt: 38…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699125
CAS-nummer: 35277-02-2