5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC520588-1G PC520588-5G PC520588-25G
APOSPC520588-1GEA 360 DKK
APOSPC520588-1G APOSPC520588-5G APOSPC520588-25G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10687236
CAS-nummer: 749875-16-9