4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520587-10G
PC520587-5G
APOSPC520587-10GEA
4020
DKK
APOSPC520587-10G
APOSPC520587-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Formel:
C₈H₆BrF₃O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09907950 CAS-nummer: 853771-88-7 |