1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520584-1G PC520584-5G
APOSPC520584-1GEA 881 DKK
APOSPC520584-1G APOSPC520584-5G
1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene 95%
1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene
Formel: C₉H₇F₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909908
CAS-nummer: 117081-46-6