2-Chloro-3-amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Amino-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC520583-10G PC520583-1G PC520583-5G
APOSPC520583-10GEA 8470 DKK
APOSPC520583-10G APOSPC520583-1G APOSPC520583-5G
2-Chloro-3-amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄ClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09863900
CAS-nummer: 166770-70-3