2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC520582-10G PC520582-5G
APOSPC520582-10GEA 9240 DKK
APOSPC520582-10G APOSPC520582-5G
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl 95%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl
Formel: C₁₄H₈F₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09836618
CAS-nummer: 567-15-7