3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC52058-10G PC52058-1G PC52058-5G
APOSPC52058-10GEA 6010 DKK
APOSPC52058-10G APOSPC52058-1G APOSPC52058-5G
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃ClF₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226526
CAS-nummer: 1005764-23-7