5-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520576-10G PC520576-1G PC520576-5G
APOSPC520576-10GEA 7780 DKK
APOSPC520576-10G APOSPC520576-1G APOSPC520576-5G
5-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
5-Chloro-2-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆ClF₃
Molekylvægt: 194.59 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09037961
CAS-nummer: 1839-92-5