[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520572-1G PC520572-5G
APOSPC520572-1GEA 881 DKK
APOSPC520572-1G APOSPC520572-5G
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile 95%
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08741474
CAS-nummer: 186405-37-8