2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520567-1G PC520567-250MG
APOSPC520567-1GEA 3060 DKK
APOSPC520567-1G APOSPC520567-250MG
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₄N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08687525
CAS-nummer: 737000-87-2