4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520564-10G PC520564-5G
APOSPC520564-10GEA 6910 DKK
APOSPC520564-10G APOSPC520564-5G
4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆F₄
Molekylvægt: 178.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07778352
CAS-nummer: 74483-52-6