3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC520563-5G PC520563-1G
APOSPC520563-5GEA 5450 DKK
APOSPC520563-5G APOSPC520563-1G
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
Formel: C₅HCl₂F₃N₂
Smeltepunkt: 45…50 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08704310
CAS-nummer: 1057672-68-0