4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520560-25G
PC520560-5G
PC520560-1G
APOSPC520560-25GEA
2300
DKK
APOSPC520560-25G
APOSPC520560-5G
APOSPC520560-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formel:
C₈H₅BrFN Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07782073 CAS-nummer: 916792-13-7 |