4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520560-25G PC520560-5G
APOSPC520560-25GEA 2300 DKK
APOSPC520560-25G APOSPC520560-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Molekylvægt: 214.0300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07782073
CAS-nummer: 916792-13-7