5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520548-1G PC520548-5G
APOSPC520548-1GEA 1640 DKK
APOSPC520548-1G APOSPC520548-5G
5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368841
CAS-nummer: 951624-83-2