3-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520546-25G PC520546-5G
APOSPC520546-25GEA 5150 DKK
APOSPC520546-25G APOSPC520546-5G
3-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
3-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene
Formel: C₇H₅F₃
Molekylvægt: 146.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657983
CAS-nummer: 26029-52-7