1-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Difluoromethyl-1-fluorobenzene
PC520545-25G PC520545-5G
APOSPC520545-25GEA 5240 DKK
APOSPC520545-25G APOSPC520545-5G
1-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
1-(Difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Formel: C₇H₅F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657985
CAS-nummer: 63878-70-6