2-(Trifluoromethyl)pyrazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520544-10G PC520544-5G
APOSPC520544-10GEA 5600 DKK
APOSPC520544-10G APOSPC520544-5G
2-(Trifluoromethyl)pyrazine 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Formel: C₅H₃F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797734
CAS-nummer: 61655-67-2