2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520541-10G PC520541-1G PC520541-5G
APOSPC520541-10GEA 7430 DKK
APOSPC520541-10G APOSPC520541-1G APOSPC520541-5G
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₇H₄F₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05248878
CAS-nummer: 109113-96-4