2,5-Difluor-4-methoxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520540-1G PC520540-5G
APOSPC520540-1GEA 0 DKK
APOSPC520540-1G APOSPC520540-5G
2,5-Difluor-4-methoxybenzaldehyd 98%
2,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06246882
CAS-nummer: 879093-08-0