4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520538-25G PC520538-5G
APOSPC520538-25GEA 10460 DKK
APOSPC520538-25G APOSPC520538-5G
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Formel: C₉H₇F₃O₄S
Smeltepunkt: 125…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973012
CAS-nummer: 1099597-82-6