4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC520535-1G PC520535-2.5G
APOSPC520535-1GEA 1320 DKK
APOSPC520535-1G APOSPC520535-2.5G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973780
CAS-nummer: 53104-95-3