2,3-Dimethyl-4-Fluoranilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520532-1G PC520532-5G
APOSPC520532-1GEA 1830 DKK
APOSPC520532-1G APOSPC520532-5G
2,3-Dimethyl-4-Fluoranilin 97%
2,3-Dimethyl-4-Fluoranilin
Formel: C₈H₁₀FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972870
CAS-nummer: 1737-68-4