2',6'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520530-1G PC520530-5G
APOSPC520530-1GEA 1150 DKK
APOSPC520530-1G APOSPC520530-5G
2',6'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
2',6'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115921
CAS-nummer: 886498-84-6