2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520529-1G PC520529-250MG
APOSPC520529-1GEA 2800 DKK
APOSPC520529-1G APOSPC520529-250MG
2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₄N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038327
CAS-nummer: 675602-90-1