2-Amino-3,5,6-trifluoropyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520521-2.5G PC520521-5G
APOSPC520521-2.5GEA 1060 DKK
APOSPC520521-2.5G APOSPC520521-5G
2-Amino-3,5,6-trifluoropyridine 97%
2-Amino-3,5,6-trifluoropyridine
Formel: C₅H₃F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001164
CAS-nummer: 3534-50-7