3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520518-10G
PC520518-1G
PC520518-5G
APOSPC520518-10GEA
5950
DKK
APOSPC520518-10G
APOSPC520518-1G
APOSPC520518-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Formel:
C₇H₈FNO₃S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02091381 CAS-nummer: 874767-60-9 |