1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC520507-10G PC520507-1G PC520507-5G
APOSPC520507-10GEA 9070 DKK
APOSPC520507-10G APOSPC520507-1G APOSPC520507-5G
1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene 96%
1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Formel: C₇H₄BrF₃O₂S
Smeltepunkt: 60…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00474580
CAS-nummer: 312-20-9