3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520506-10G PC520506-1G PC520506-5G
APOSPC520506-10GEA 6320 DKK
APOSPC520506-10G APOSPC520506-1G APOSPC520506-5G
3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00525616
CAS-nummer: 89719-91-5