3-Chlor-4-Fluorbenzensulfonamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520504-25G
PC520504-5G
APOSPC520504-25GEA
4370
DKK
APOSPC520504-25G
APOSPC520504-5G
3-Chlor-4-Fluorbenzensulfonamid 97%
3-Chlor-4-Fluorbenzensulfonamid
Formel:
C₆H₅ClFNO₂S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00130211 CAS-nummer: 146533-46-2 |