4-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride, 1-Chloro-3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC520503-10G PC520503-1G PC520503-5G
APOSPC520503-10GEA 4810 DKK
APOSPC520503-10G APOSPC520503-1G APOSPC520503-5G
4-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid 95%
4-Chlor-2-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Molekylvægt: 225.55 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047693
CAS-nummer: 25889-38-7