3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520502-25G PC520502-5G
APOSPC520502-25GEA 7170 DKK
APOSPC520502-25G APOSPC520502-5G
3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042323
CAS-nummer: 67192-42-1