Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-fluoro-4-iodobenzoate
PC52047-1G PC52047-5G PC52047-25G
APOSPC52047-1GEA 371 DKK
APOSPC52047-1G APOSPC52047-5G APOSPC52047-25G
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Formel: C₈H₆FIO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800728
CAS-nummer: 1027513-46-7