2-Fluoro-5-iodophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52001-1G PC52001-250MG
APOSPC52001-1GEA 1450 DKK
APOSPC52001-1G APOSPC52001-250MG
2-Fluoro-5-iodophenol 97%
2-Fluoro-5-iodophenol
Formel: C₆H₄FIO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16659616
CAS-nummer: 186589-89-9